Learn More
Methyl-2-phenylpyrimidin-5-carboxylat, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-3586846
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
5 Gramm
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10440754 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche -
10386274 5 g Bernsteinfarbene Glasflasche 5 Gramm
2 options
Artikelnummer. 10440754
Marke: Thermo Scientific Maybridge CC66322DA
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
CAS 64074-29-9
Summenformel C12H10N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 214.224
MDL-Nummer MFCD06797254
InChI-Schlüssel SOMJCOFUAUMQPG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-phenylpyrimidine-5-carboxylic acid methyl ester, methyl2-phenylpyrimidine-5-carboxylate, 2-phenyl-pyrimidine-5-carboxylic acid methyl ester, 5-pyrimidinecarboxylicacid,2-phenyl-,methyl ester, 5-pyrimidinecarboxylicacid, 2-phenyl-, methyl ester, 5-pyrimidinecarboxylic acid, 2-phenyl-, methyl ester
PubChem CID 11206661
IUPAC-Name Methyl 2-Phenylpyrimidin-5-Carboxylat
SMILES COC(=O)C1=CN=C(N=C1)C2=CC=CC=C2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl 2-phenylpyrimidine-5-carboxylate
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 214.22
Reinheit (%) 97%