Learn More
Methyl-2-pyridilketoxim, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15488827
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 15488827
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H52232.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 1758-54-9 | C7H8N2O | 136.15 g/mol
Methyl-2-pyridyl ketoxime is used as colorimetric reagent for rhenium. Methyl-2-pyridyl ketoxime has been proposed as an analytical reagent for the spectrophotometric determination of copper, iron in alkaline aqueous solution and phenyl-2 pyridyl ketoxime.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Methyl-2-Pyridyllketoxime wird als kolorimetrisches Reagenz für Rhenium verwendet. Methyl-2-Pyridyllketoxime wurde als analytisches Reagenz für die spektrophotometrische Bestimmung von Kupfer, Eisen in alkalischer wässriger Lösung und Phenyl-2-Pyridyllketoxime vorgeschlagen.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1758-54-9
Summenformel C7H8N2O
Molekulargewicht (g/mol) 136.15
MDL-Nummer MFCD00605540
InChI-Schlüssel KWYHBFKEFFMBHW-SREVYHEPSA-N
Synonym 1-pyridin-2-yl ethanone oxime, 1-2-pyridinyl-1-ethanone oxime, 1-2-pyridinyl ethanone oxime, 1-pyridin-2-yl-ethanone oxime, 1-pyridin-2-ylethan-1-one oxime, e-1-pyridin-2-yl ethanone oxime, e-n-1-pyridin-2-yl ethylidene hydroxylamine, methyl2-pyridylketoneoxime, 2-1-nitrosoethylidene-1h-pyridine, e-1-pyridine-2-yl ethanone oxime
PubChem CID 6740780
SMILES C\C(N=O)=C1\NC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl 2-pyridyl ketoxime
Menge 1 g
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
IUPAC-Name (2Z)-2-(1-Nitrosoethyliden)-1,2-dihydropyridin
Formelmasse 136.15
Reinheit (%) 97%