missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Methyl-2-pyridilketoxim, 97 %, Thermo Scientific Chemicals

Artikelnummer. p-7034546
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 15488827

Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H52232.03

Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

CAS: 1758-54-9 | C7H8N2O | 136.15 g/mol

Methyl-2-pyridyl ketoxime is used as colorimetric reagent for rhenium. Methyl-2-pyridyl ketoxime has been proposed as an analytical reagent for the spectrophotometric determination of copper, iron in alkaline aqueous solution and phenyl-2 pyridyl ketoxime.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Anwendungen
Methyl-2-Pyridyllketoxime wird als kolorimetrisches Reagenz für Rhenium verwendet. Methyl-2-Pyridyllketoxime wurde als analytisches Reagenz für die spektrophotometrische Bestimmung von Kupfer, Eisen in alkalischer wässriger Lösung und Phenyl-2-Pyridyllketoxime vorgeschlagen.

Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.

Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 1758-54-9
Summenformel C7H8N2O
Molekulargewicht (g/mol) 136.15
MDL-Nummer MFCD00605540
InChI-Schlüssel KWYHBFKEFFMBHW-SREVYHEPSA-N
Synonym 1-pyridin-2-yl ethanone oxime, 1-2-pyridinyl-1-ethanone oxime, 1-2-pyridinyl ethanone oxime, 1-pyridin-2-yl-ethanone oxime, 1-pyridin-2-ylethan-1-one oxime, e-1-pyridin-2-yl ethanone oxime, e-n-1-pyridin-2-yl ethylidene hydroxylamine, methyl2-pyridylketoneoxime, 2-1-nitrosoethylidene-1h-pyridine, e-1-pyridine-2-yl ethanone oxime
PubChem CID 6740780
SMILES C\C(N=O)=C1\NC=CC=C1

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Methyl 2-pyridyl ketoxime
Menge 1 g
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
IUPAC-Name (2Z)-2-(1-Nitrosoethyliden)-1,2-dihydropyridin
Formelmasse 136.15
Reinheit (%) 97%

RUO – Research Use Only

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt