Learn More
Methyl 2-(Trifluormethoxy)benzoat, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-7031921
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
15435987 1 g 1 Gramm
15445987 10 g 10 Gramm
2 options
Artikelnummer. 15435987
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H33195.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 148437-99-4
Summenformel C9H7F3O3
Molekulargewicht (g/mol) 220.147
MDL-Nummer MFCD00052336
InChI-Schlüssel VDJYJSUDISVNRS-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2775550
IUPAC-Name Methyl-2-(trifluormethoxy)benzoat
SMILES COC(=O)C1=CC=CC=C1OC(F)(F)F
Specifications
Chemischer Name oder Material Methyl 2-(trifluoromethoxy)benzoate
Siedepunkt 91°C to 93°C (15 mmHg)
Menge 1 g
Synonym methyl 2-trifluoromethoxy benzoate, benzoic acid,2-trifluoromethoxy-, methyl ester, 2-trifluoromethoxy benzoic acid methyl ester, acmc-20eexm, methyl-2-trifluoromethoxy benzoate, methyl2-trifluoromethoxy benzoate, 2-trifluoromethoxybenzoic acid methyl ester, benzoic acid, 2-trifluoromethoxy-, methyl ester
Formelmasse 220.15
Reinheit (%) 97%
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.