Learn More
Methyl (2R,3S)-3-Benzamido-2-hydroxy-3-phenylpropanoat, Mikromol™
Artikelnummer. 30050078
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
25 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30050078 25 mg 25 Milligramm
17948484 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30050078 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM1489.090025
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 23-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
Methyl-(2R,3S)-3-Benzamido-2-hydroxy-3-phenylpropanoat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl (2R,3S)-3-Benzamido-2-hydroxy-3-phenylpropanoate
CAS 32981-85-4
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Methyl (2R,3S)-3-Benzamido-2-hydroxy-3-phenylpropanoate
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C17 H17 N O4
Zertifizierung/Konformität ISO 17025
Synonym Isoserine, N-benzoyl-3-phenyl-, methyl ester, (2R,3S)- (8CI), (2R,3S)-Methyl 3-benzoylamino-2-hydroxy-3-phenylpropanoate, (2R,3S)-N-Benzoyl-3-phenylisoserine methyl ester, LKT-T 0104, Methyl (-)-(2R,3S)-3-benzoylamino-2-hydroxy-3-phenylpropionate, Methyl (2R,3S)-N-benzoylphenylisoserinate, Benzenepropanoic acid, beta-(benzoylamino)-alpha-hydroxy-, methyl ester, (alphaR,betaS)-, Benzenepropanoic acid, beta-(benzoylamino)-alpha-hydroxy-, methyl ester, [R-(R*,S*)]-
InChI-Formel InChI=1S/C17H17NO4/c1-22-17(21)15(19)14(12-8-4-2-5-9-12)18-16(20)13-10-6-3-7-11-13/h2-11,14-15,19H,1H3,(H,18,20)/t14-,15+/m0/s1
SMILES COC(=O)[C@H](O)[C@@H](NC(=O)c1ccccc1)c2ccccc2
IUPAC-Name Methyl(2R,3S)-3-benzamido-2-hydroxy-3-phenylpropanoat
Molekulargewicht (g/mol) 299.32
Menge 25 mg
Formelmasse 299,1158 g/mol