missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Methyl-3-(1-Tritylimidazol-4-yl)propionat, TRC

Artikelnummer. 30480394
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30480394 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30480394 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM3317751G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 15-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Methyl 3-(1-Tritylimidazol-4-yl) Propionate
CAS 102676-60-8
Summenformel C26 H24 N2 O2
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C26H24N2O2/c1-30-25(29)18-17-24-19-28(20-27-24)26(21-11-5-2-6-12-21,22-13-7-3-8-14-22)23-15-9-4-10-16-23/h2-16,19-20H,17-18H2,1H3
SMILES COC(=O)CCc1cn(cn1)C(c2ccccc2)(c3ccccc3)c4ccccc4
IUPAC-Name Methyl-3-(1-tritylimidazol-4-yl)propanoat
Molekulargewicht (g/mol) 396.48
Formelmasse 396.1838
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.