missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Methyl-3-(2-Ethyl-4-oxo-1-phenyl-1,3,8-triazaspiro[4.5]dec-2-en-8-yl)propanoat, TRC

Artikelnummer. 30471522
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2.5 mg
10 mg
25 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
2.50 Milligramm
25 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30471522 2.5 mg 2.50 Milligramm
30477812 10 mg 10 Milligramm
30475884 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30471522 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM3167552.5MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 2518276-69-0
Summenformel C19H25N3O3
Molekulargewicht (g/mol) 343.43
Synonym Remifentanil EP Impurity L
IUPAC-Name Methyl-3-(2-Ethyl-4-oxo-1-phenyl-1,3,8-Triazaspiro[4.5]dec-2-en-8-yl)propanoat
SMILES CCC1=NC(=O)C2(CCN(CCC(=O)OC)CC2)N1c3ccccc3

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Methyl 3-(2-Ethyl-4-oxo-1-phenyl-1,3,8-triazaspiro[4.5]dec-2-en-8-yl)propanoate
Menge 2.5 mg
InChI-Formel InChI=1S/C19H25N3O3/c1-3-16-20-18(24)19(22(16)15-7-5-4-6-8-15)10-13-21(14-11-19)12-9-17(23)25-2/h4-8H,3,9-14H2,1-2H3
Formelmasse 343.1896
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.