Learn More
Methyl-3-(2-Ethyl-4-oxo-1-phenyl-1,3,8-triazaspiro[4.5]dec-2-en-8-yl)propanoat, TRC
Artikelnummer. 30477812
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2.5 mg
10 mg
25 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
2.50 Milligramm
25 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30477812 10 mg 10 Milligramm
30471522 2.5 mg 2.50 Milligramm
30475884 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30477812 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM31675510MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2518276-69-0
Summenformel C19H25N3O3
Molekulargewicht (g/mol) 343.43
Synonym Remifentanil EP Impurity L
IUPAC-Name Methyl-3-(2-Ethyl-4-oxo-1-phenyl-1,3,8-Triazaspiro[4.5]dec-2-en-8-yl)propanoat
SMILES CCC1=NC(=O)C2(CCN(CCC(=O)OC)CC2)N1c3ccccc3
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl 3-(2-Ethyl-4-oxo-1-phenyl-1,3,8-triazaspiro[4.5]dec-2-en-8-yl)propanoate
Menge 10 mg
InChI-Formel InChI=1S/C19H25N3O3/c1-3-16-20-18(24)19(22(16)15-7-5-4-6-8-15)10-13-21(14-11-19)12-9-17(23)25-2/h4-8H,3,9-14H2,1-2H3
Formelmasse 343.1896