Learn More
Methyl 3-(2-morpholin-4 -ylethoxy)benzoat, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10497934
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10497934 5 g 5 Gramm
10403793 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10497934 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC42022DE
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 28-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 249937-00-6
Summenformel C14H19NO4
Molekulargewicht (g/mol) 265.31
MDL-Nummer MFCD08060518
InChI-Schlüssel VOYSHDFODOJUMP-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 3-2-morpholin-4-ylethoxy benzoate, methyl 3-2-morpholin-4-yl ethoxy benzoate, methyl 3-2-morpholinoethoxy benzoate, methyl 3-2-morpholin4-ylethoxy benzoate, 3-2-morpholin-4-yl-ethoxy-benzoic acid methyl ester, benzoic acid,3-2-4-morpholinyl ethoxy-, methyl ester
PubChem CID 7164628
IUPAC-Name Methyl-3-(2-morpholin-4-ylethoxy)benzoat
SMILES COC(=O)C1=CC(OCCN2CCOCC2)=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl 3-(2-morpholin-4-ylethoxy)benzoate
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Menge 5 g
Formelmasse 265.31
Reinheit (%) 97%