Learn More
Methyltrifluoropyruvat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10690925 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Verpackung:
Glasflasche
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung
10690925 5 g Glasflasche
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10690925 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 379710050
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl 3, 3, 3-trifluoropyruvate
CAS 13089-11-7
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1.3900g/mL
Siedepunkt 84°C to 86°C
Flammpunkt 26°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Summenformel C4H3F3O3
Strukturformel F3CC(O)CO2CH3
Brechungsindex 1.3320 to 1.334
MDL-Nummer MFCD00114936
Menge 5 g
Relative Dichte 1.39
Synonym methyl trifluoropyruvate, methyl 3,3,3-trifluoropyruvate, methyltrifluoropyruvate, trifluoropyruvic acid methyl ester, 3,3,3-trifluoropyruvic acid methyl ester, propanoic acid, 3,3,3-trifluoro-2-oxo-, methyl ester, pubchem2012, rarechem al bf 1300, acmc-1bp0j
InChI-Schlüssel XGLLQDIWQRQROJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES COC(=O)C(=O)C(F)(F)F
IUPAC-Name Methyl3,3,3 -trifluor-2 -Oxopropanoat
Molekulargewicht (g/mol) 156.06
PubChem CID 2734931
Formelmasse 156.06
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Methyl 3,3,3-trifluoropyruvate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1C
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.