Learn More
Methyl-3,3-Dimethylacrylat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Methyl 3,3-dimethylacrylate is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals agrochemicals and dyestuff fields.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Methyl 3,3-Dimethylacrylat ist ein wichtiger Rohstoff und Zwischenprodukt, der in der organischen Synthese, in der pharmazeutischen Agrochemie und in den Färberfeldern verwendet wird.
Löslichkeit
Löslich in Chloroform. Unlöslich in Wasser
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln. Empfindlich gegenüber Licht.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Methyl 3,3-dimethylacrylate |
| Schmelzpunkt | -41°C |
| Dichte | 0.936 |
| Siedepunkt | 134°C to 139°C |
| Flammpunkt | 33°C (91°F) |
| Strukturformel | (CH3)2C=CHCO2CH3 |
| Brechungsindex | 1.4375 |
| Menge | 10 g |
| UN-Nummer | UN3272 |
| Beilstein | 1741592 |
| Mehr anzeigen |