Learn More
Methyl3,4-Diaminobenzoat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11487616
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11487616
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A14656.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 36692-49-6 | C8H10N2O2 | 166.18 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 36692-49-6
Summenformel C8H10N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 166.18
MDL-Nummer MFCD00017098
InChI-Schlüssel IOPLHGOSNCJOOO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,4-diaminobenzoic acid methyl ester, methyl3,4-diaminobenzoate, methyl-3,4-diaminobenzoate, benzoic acid, 3,4-diamino-, methyl ester, 3,4-diamino-benzoic acid methyl ester, methyl 3,4-diaminobenzenecarboxylate, pubchem4610, acmc-1bn7s, methyl 3,4-diamino-benzoate, methyl-3,4-diamino-benzoate
PubChem CID 135524
IUPAC-Name Methyl-3,4-diaminobenzoat
SMILES COC(=O)C1=CC=C(N)C(N)=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl 3,4-diaminobenzoate
Schmelzpunkt 105°C to 108°C
Menge 5 g
Beilstein 2091675
Formelmasse 166.18
Reinheit (%) 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Methyl 3,4-diaminobenzoate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Methyl 3,4-diaminobenzoate