missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Methyl3,4-Diaminobenzoat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals

Artikelnummer. p-7022059
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.

Artikelnummer. 11487616

Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A14656.06

Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.

CAS: 36692-49-6 | C8H10N2O2 | 166.18 g/mol

Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 36692-49-6
Summenformel C8H10N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 166.18
MDL-Nummer MFCD00017098
InChI-Schlüssel IOPLHGOSNCJOOO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,4-diaminobenzoic acid methyl ester, methyl3,4-diaminobenzoate, methyl-3,4-diaminobenzoate, benzoic acid, 3,4-diamino-, methyl ester, 3,4-diamino-benzoic acid methyl ester, methyl 3,4-diaminobenzenecarboxylate, pubchem4610, acmc-1bn7s, methyl 3,4-diamino-benzoate, methyl-3,4-diamino-benzoate
PubChem CID 135524
IUPAC-Name Methyl-3,4-diaminobenzoat
SMILES COC(=O)C1=CC=C(N)C(N)=C1

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Methyl 3,4-diaminobenzoate
Schmelzpunkt 105°C to 108°C
Menge 5 g
Beilstein 2091675
Formelmasse 166.18
Reinheit (%) 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Methyl 3,4-diaminobenzoate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Methyl 3,4-diaminobenzoate

RUO – Research Use Only

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt