Learn More
Methyl 3,4-dichlorbenzoat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11440491
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11440491 5 g 5 Gramm
11430491 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11440491 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B20027.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2905-68-2
Summenformel C8H6Cl2O2
Molekulargewicht (g/mol) 205.03
MDL-Nummer MFCD00018165
InChI-Schlüssel WICGATIORFSOJL-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 76193
IUPAC-Name Methyl 3,4-dichlorbenzoat
SMILES COC(=O)C1=CC=C(Cl)C(Cl)=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl 3,4-dichlorobenzoate
Schmelzpunkt 44°C to 46°C
Menge 5 g
Synonym methyl 3,4-dichlorobenzenecarboxylate, 3,4-dichlorobenzoic acid methyl ester, benzoic acid, 3,4-dichloro-, methyl ester, benzoic acid,3,4-dichloro-, methyl ester, benzoic acid,4-dichloro-, methyl ester, acmc-1ch33, methyldichlorobenzenecarboxylate, methyl 3,4-bis chloranyl benzoate
Formelmasse 205.04
Reinheit (%) 97%