Learn More
Methyl-3,4-dihydroxybenzoat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11367486
Change view
Click to view available options
Menge:
2 g
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
2 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11367486 2 g 2 Gramm
11377486 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11367486 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L09552.04
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 2150-43-8 | C8H8O4 | 168.15 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2150-43-8
Summenformel C8H8O4
Molekulargewicht (g/mol) 168.15
MDL-Nummer MFCD00016437
InChI-Schlüssel CUFLZUDASVUNOE-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl protocatechuate, protocatechuic acid, methyl ester, 3,4-dihydroxybenzoic acid methyl ester, protocatechuic acid methyl ester, benzoic acid, 3,4-dihydroxy-, methyl ester, 3,4-dihydroxymethylbenzoate, 3,4-dihydroxybenzoic acid methyl, mdhb, methyl 3,4-dihydroxy, acmc-1cfbz
PubChem CID 287064
IUPAC-Name Methyl-3,4-dihydroxybenzoat
SMILES COC(=O)C1=CC=C(O)C(O)=C1
Spécification
Chemischer Name oder Material Methyl 3,4-dihydroxybenzoate
Schmelzpunkt 134°C to 138°C
Geruch Geruchsneutral
Menge 2 g
Beilstein 1637939
Formelmasse 168.15
Reinheit (%) 97%
RUO – Research Use Only
Nom du produit
Sélectionnez un problème