Learn More
Methyl-3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxybenzoat, TRC
Artikelnummer. 30484041
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2.5 g
Packungsgröße:
2.50 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30484041 2.5 g 2.50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30484041 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM2196932.5G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl 3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxybenzoate
CAS 2511-22-0
Summenformel C16H24O3
Menge 2.5 g
Synonym 2,6-Di-tert-butyl-4-methoxycarbonylphenol, 3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxybenzoic Acid Methyl Ester, 4-(Methoxycarbonyl)-2,6-di-tert-butylphenol, Methyl 3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxybenzoate
InChI-Formel InChI=1S/C16H24O3/c1-15(2,3)11-8-10(14(18)19-7)9-12(13(11)17)16(4,5)6/h8-9,17H,1-7H3
SMILES COC(=O)c1cc(c(O)c(c1)C(C)(C)C)C(C)(C)C
IUPAC-Name Methyl-3,5-di-tert-butyl-4-hydroxybenzoat
Molekulargewicht (g/mol) 264.36
Formelmasse 264.1725