Learn More
Methyl-3,5-Dimethylbenzoat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11455013
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11455013 25 g 25 Gramm
11445013 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11455013 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A12287.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 25081-39-4 | C10H12O2 | 164.204 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 25081-39-4
Summenformel C10H12O2
Molekulargewicht (g/mol) 164.204
MDL-Nummer MFCD00077971
InChI-Schlüssel PEVXENGLERTHJE-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 32786
IUPAC-Name Methyl-3,5-dimethylbenzoat
SMILES CC1=CC(=CC(=C1)C(=O)OC)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl 3,5-dimethylbenzoate
Schmelzpunkt 31°C to 33°C
Dichte 1.027
Menge 25 g
Synonym benzoic acid, 3,5-dimethyl-, methyl ester, 3,5-dimethylbenzoic acid methyl ester, acmc-1cmfo, methyl-3,5-dimethylbenzoate, methyl-3,5-dimethyl-benzoate, 3,5-dimethylbenzoic acid methyl, methyl 3,5-dimethylbenzoate, 3,5-ch3 2-c6h3-cooch3, benzoic acid,3,5-dimethyl-, methyl ester, 3,5-dimethyl-benzoic acid methyl ester
Siedepunkt 239°C to 240°C
Formelmasse 164.21
Reinheit (%) 98%