Learn More
Methyl-3-[(α-Carboxybenzyl)amino]crotonat-d5-Natriumsalz, TRC
Artikelnummer. 30481131
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
Packungsgröße:
5 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30481131 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30481131 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM2976625MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl 3-[(alpha-Carboxybenzyl)amino]crotonate-d5 Sodium Salt
CAS 2519535-94-3
Summenformel C13H9D5NNaO4
Menge 5 mg
Synonym 1-Methyl 3-[(α-Carboxybenzyl)amino]-crotonic Acid Ester Sodium Salt-d5, α-[(3-Methoxy-1-methyl-3-oxo-1-propenyl)amino]-benzeneacetic Acid Monosodium Salt-d5
InChI-Formel InChI=1S/C13H15NO4.Na/c1-9(8-11(15)18-2)14-12(13(16)17)10-6-4-3-5-7-10;/h3-8,12,14H,1-2H3,(H,16,17);/q;+1/p-1/b9-8+;/i3D,4D,5D,6D,7D;
SMILES O=C(C(C1=C(C([2H])=C(C([2H])=C1[2H])[2H])[2H])N/C(C)=C/C(OC)=O)O[Na]
IUPAC-Name Natrium (E)-2-((4-Methoxy-4-oxobut-2-en-2-yl)amino)-2-(phenyl-d5)acetat
Molekulargewicht (g/mol) 276.28
Formelmasse 276.11