Learn More
Methyl-3-amino-4-cyan-5-(methylthio)-thiophen-2-carboxylat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11376679
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11376679 10 g 10 Gramm
11366679 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11376679 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H26233.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 129332-45-2
Summenformel C8H8N2O2S2
Molekulargewicht (g/mol) 228.284
MDL-Nummer MFCD00052752
InChI-Schlüssel VBXBCNWDAJLZOC-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 3-amino-4-cyano-5-methylthio thiophene-2-carboxylate, methyl 3-amino-4-cyano-5-methylsulfanyl thiophene-2-carboxylate, methyl3-amino-4-cyano-5-methylthio thiophene-2-carboxylate, 2-thiophenecarboxylicacid, 3-amino-4-cyano-5-methylthio-, methyl ester, 3-amino-4-cyano-5-methylsulfanylthiophene-2-carboxylic acid methyl ester, methyl 3-azanyl-4-cyano-5-methylsulfanyl-thiophene-2-carboxylate, 3-amino-4-cyano-5-methylthio-2-thiophenecarboxylic acid methyl ester, maybridge1_009000, acmc-1c12n, methyl 3-amino-4-cyano-5-methylthiothiophene-2-carboxylate
PubChem CID 2778604
IUPAC-Name Methyl 3-Amino-4-Cyano-5-Methylsulfanylthiophen-2-Carboxylat
SMILES COC(=O)C1=C(C(=C(S1)SC)C#N)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl 3-amino-4-cyano-5-(methylthio)thiophene-2-carboxylate
Schmelzpunkt 205°C to 208°C
Menge 10 g
UN-Nummer UN3439
Formelmasse 228.28
Reinheit (%) 97%