Learn More
Methyl-3-amino-4-methyl-2-thiophencarboxylat, 98 %, Thermo Scientific™
Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals ProdukteSpezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Methyl 3-amino-4-methyl-2-thiophenecarboxylate |
| Schmelzpunkt | 85°C to 88°C |
| Flammpunkt | >100°C |
| Prozentgehaltsbereich | 97.5% min. (HPLC) |
| Verpackung | Glasflasche |
| Menge | 5 g |
| Löslichkeitsinformationen | Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in methanol |
| Formelmasse | 171.22 |
| Reinheit (%) | 98% |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Methyl 3-amino-4-methylthiophene-2-carboxylate
- Achtung
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.