Learn More
Methyl-3-Amino-4-methylbenzoat, Mikromol™
Artikelnummer. 30051777
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30051777 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30051777 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM3374.160025
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 23-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
Methyl-3-Amino-4-methylbenzoat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl 3-amino-4-methyl-benzoate
CAS 18595-18-1
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Methyl 3-amino-4-methyl-benzoate
Versandbedingung Eisbeutel (-20 °C)
Summenformel C9 H11 N O2
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Synonym Nilotinib EP impurity B
InChI-Formel InChI=1S/C9H11NO2/c1-6-3-4-7(5-8(6)10)9(11)12-2/h3-5H,10H2,1-2H3
SMILES COC(=O)c1ccc(C)c(N)c1
IUPAC-Name Methyl-3-amino-4-methylbenzoat
Molekulargewicht (g/mol) 165.189
Menge 25 mg
Formelmasse 165,079 g/mol