Learn More
Methyl-3-Amino-4-methylbenzoat, TRC
Artikelnummer. 30464727
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30464727 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30464727 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM286815100G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl 3-amino-4-methyl-benzoate
CAS 18595-18-1
Summenformel C9 H11 N O2
Menge 100 g
Synonym Benzoic acid','3-amino-4-methyl-','methyl ester, p-Toluic acid','3-amino-','methyl ester (6CI,8CI), 2-Methyl-5-methoxycarbonylaniline, 3-Amino-4-methylbenzoic acid methyl ester, Methyl 3-amino-4-methylbenzoate, Methyl 3-amino-4-methylbenzoic acid, NSC 356832, Methyl 3-Amino-4-methylbenzoate
InChI-Formel InChI=1S/C9H11NO2/c1-6-3-4-7(5-8(6)10)9(11)12-2/h3-5H,10H2,1-2H3
SMILES COC(=O)c1ccc(C)c(N)c1
IUPAC-Name Methyl-3-amino-4-methylbenzoat
Molekulargewicht (g/mol) 165.189
Formelmasse 165.079