Learn More
Methyl-3-amino-4-phenyl-5-(trifluormethyl)-thiophen-2-carboxylat, ≥ 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10734203
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10734203 1 g 1 Gramm
10056724 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10734203 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. SEW02673DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 256353-38-5
Summenformel C13H10F3NO2S
Molekulargewicht (g/mol) 301.28
MDL-Nummer MFCD00832742
InChI-Schlüssel FYUVISRLFPIWPP-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 3-amino-4-phenyl-5-trifluoromethyl thiophene-2-carboxylate, methyl 3-amino-4-phenyl-5-trifluoromethyl-thiophene-2-carboxylate, 2-thiophenecarboxylicacid, 3-amino-4-phenyl-5-trifluoromethyl-, methyl ester, maybridge1_007879, methyl 3-amino-4-phenyl-5-trifuoromethyl thiophene-2carboxylate, methyl 3-azanyl-4-phenyl-5-trifluoromethyl thiophene-2-carboxylate, methyl-3-amino-4-phenyl-5-trifluoromethyl thiophene-2-carboxylate, 3-amino-4-phenyl-5-trifluoromethyl-2-thiophenecarboxylic acid methyl ester
PubChem CID 2775320
IUPAC-Name Methyl 3-Amino-4-Phenyl-5-(Trifluormethyl)Thiophen-2-Carboxylat
SMILES COC(=O)C1=C(N)C(=C(S1)C(F)(F)F)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl 3-amino-4-phenyl-5-(trifluoromethyl)thiophene-2-carboxylate
CAS Min. % 95.0
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 301.29
Reinheit (%) 95%