Learn More
Methyl-3-amino-4-phenyl-5-(trifluormethyl)-thiophen-2-carboxylat, ≥ 95 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Methyl 3-amino-4-phenyl-5-(trifluoromethyl)thiophene-2-carboxylate |
| CAS Min. % | 95.0 |
| Prozentgehaltsbereich | 95% |
| Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
| Menge | 1 g |
| Formelmasse | 301.29 |
| Reinheit (%) | 95% |