Learn More
Methyl-3-amino-5,6-dichlor-2-pyrazincarboxylat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10150952 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10150952 1 g Glasflasche 1 Gramm
10661273 5 g Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10150952 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 368280010
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 18-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1458-18-0
MDL-Nummer MFCD00010431
InChI-Schlüssel USYMCUGEGUFUBI-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 3-amino-5,6-dichloro-2-pyrazinecarboxylate, pyrazinecarboxylic acid, 3-amino-5,6-dichloro-, methyl ester, 3-amino-5,6-dichloro-2-pyrazinecarboxylic acid methyl ester, 3-amino-5,6-dichloro-pyrazine-2-carboxylic acid methyl ester, acmc-1bujh, dsstox_cid_31434, dsstox_rid_97320, dsstox_gsid_57645, methyl 3-amino-5,6-dichloropyrazinoate, methyl 3-amino-5,6-dichloropyrazinecarboxylate
PubChem CID 73828
IUPAC-Name Methyl 3-Amino-5,6-Dichlorpyrazin-2-Carboxylat
SMILES COC(=O)C1=C(N=C(C(=N1)Cl)Cl)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl 3-amino-5, 6-dichloro-2-pyrazinecarboxylate
Namenshinweis 98%
Schmelzpunkt 229°C to 235°C (decomposition)
Farbe Braun bis Braun-Rot
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Summenformel C6H5Cl2N3O2
Menge 1 g
Molekulargewicht (g/mol) 222.025
Formelmasse 222.03
Reinheit (%) ≥97.5%
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO– Nur für Forschungszwecke