Learn More
Methyl-3-amino-5,6-dichlorpyrazin-2-carboxylat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11436550
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11436550 1 g 1 Gramm
11446550 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11436550 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H27614.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 1458-18-0 | C6H5Cl2N3O2 | 222.025 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1458-18-0
Summenformel C6H5Cl2N3O2
Molekulargewicht (g/mol) 222.025
MDL-Nummer MFCD00010431
InChI-Schlüssel USYMCUGEGUFUBI-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 3-amino-5,6-dichloro-2-pyrazinecarboxylate, pyrazinecarboxylic acid, 3-amino-5,6-dichloro-, methyl ester, 3-amino-5,6-dichloro-2-pyrazinecarboxylic acid methyl ester, 3-amino-5,6-dichloro-pyrazine-2-carboxylic acid methyl ester, acmc-1bujh, dsstox_cid_31434, dsstox_rid_97320, dsstox_gsid_57645, methyl 3-amino-5,6-dichloropyrazinoate, methyl 3-amino-5,6-dichloropyrazinecarboxylate
PubChem CID 73828
IUPAC-Name Methyl 3-Amino-5,6-Dichlorpyrazin-2-Carboxylat
SMILES COC(=O)C1=C(N=C(C(=N1)Cl)Cl)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl 3-amino-5,6-dichloropyrazine-2-carboxylate
Schmelzpunkt 230°C to 233°C
Menge 1 g
Formelmasse 222.03
Reinheit (%) 97%