Learn More
Methyl-3-Amino-5,6-dichlorpyrazin-2-carboxylat, Mikromol™
Artikelnummer. 30050246
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30050246 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30050246 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0560.080025
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 23-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
Methyl-3-amino-5,6-dichlorpyrazin-2-carboxylat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl 3-Amino-5,6-dichloropyrazine-2-carboxylate
CAS 1458-18-0
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Methyl 3-Amino-5,6-dichloropyrazine-2-carboxylate
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C6 H5 Cl2 N3 O2
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Synonym 2-Pyrazinecarboxylic acid, 3-amino-5,6-dichloro-, methyl ester, Pyrazinecarboxylic acid, 3-amino-5,6-dichloro-, methyl ester (7CI,8CI,9CI), 3-Amino-5,6-dichloropyrazine-2-carboxylic acid methyl ester
InChI-Formel InChI=1S/C6H5Cl2N3O2/c1-13-6(12)2-5(9)11-4(8)3(7)10-2/h1H3,(H2,9,11)
SMILES COC(=O)c1nc(Cl)c(Cl)nc1N
IUPAC-Name Methyl-3-amino-5,6-dichlorpyrazin-2-carboxylat
Molekulargewicht (g/mol) 222.029
Menge 25 mg
Formelmasse 220,9759 g/mol