Learn More
Methyl-3-amino-5-methylthiophen-2-carboxylat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15458476
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15458476 5 g 5 Gramm
15468476 250 mg 250 Milligramm
15448476 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15458476 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H63719.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 28-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 76575-71-8 | C7H9NO2S | 171.21 g/mol
Methyl 3-amino-5-methylthiophene-2-carboxylate is employed as a intermediate for pharmaceutical and chemical research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Methyl3-amin-5-methylthiophen-2-carboxylat wird als Zwischenprodukt für die pharmazeutische und chemische Forschung eingesetzt.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl und trocken in dicht verschlossenen Behältern lagern. Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 76575-71-8
Summenformel C7H9NO2S
Molekulargewicht (g/mol) 171.21
MDL-Nummer MFCD00130095
InChI-Schlüssel FVKMOPIFLCMZMI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-amino-5-methyl-thiophene-2-carboxylic acid methyl ester, methyl 3-amino-5-methyl thiophene-2-carboxylate, 3-amino-5-methylthiophene-2-carboxylic acid methyl ester, 2-thiophenecarboxylic acid, 3-amino-5-methyl-, methyl ester, methyl3-amino-5-methylthiophene-2-carboxylate, 3-amino-5-methylthiophene-2-carboxylate, 3-amino-5-methyl-thiophene-2-carboxylic acid, methyl 3-amino-5-methylthiophen-2-carboxylate, methyl-3-amino-5-methylthiophene-2-carboxylate, 3-amino-5-methyl-2-thiophene-carboxylic acid, methyl ester
PubChem CID 818952
IUPAC-Name Methyl 3-Amino-5-Methylthiophen-2-Carboxylat
SMILES COC(=O)C1=C(N)C=C(C)S1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl 3-amino-5-methylthiophene-2-carboxylate
Menge 5 g
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 171.22
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Fest