Learn More
Methyl-3-amino-6-brompyrazin-2-carboxylat, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15448356
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15448356 250 mg 250 Milligramm
15400279 1 g 1 Gramm
15410279 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15448356 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H63537.MD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6966-01-4
Summenformel C6H6BrN3O2
Molekulargewicht (g/mol) 232.04
MDL-Nummer MFCD00834964
InChI-Schlüssel CNXSIRHOIFRMOB-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl3-amino-6-bromopyrazine-2-carboxylate, 3-amino-6-bromopyrazine-2-carboxylic acid methyl ester, 2-amino-5-bromo-3-methoxycarbonyl pyrazine, methyl 3-amino-6-bromo-2-pyrazinecarboxylate, methyl 6-bromo-3-amino-2-pyrazinecarboxylate, methyl 3-amino-6-bromo-pyrazine-2-carboxylate, pyrazinecarboxylic acid, 3-amino-6-bromo-, methyl ester, 5-amino-2-bromo-6-pyrazinecarboxylic acidmethyl ester, 2-amino-5-bromopyrazine-3-carboxylic acid methyl ester, pubchem22386
PubChem CID 227251
IUPAC-Name Methyl 3-Amino-6-Brompyrazin-2-Carboxylat
SMILES COC(=O)C1=NC(=CN=C1N)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl 3-amino-6-bromopyrazine-2-carboxylate
Schmelzpunkt 172°bis 177 °C
Farbe Weiß bis gelb
Menge 250 mg
Formelmasse 232.03
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Fest