Learn More
Methyl-3-amino-6-chlorpyrazin-2-carboxylat, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-7054829
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
Artikelnummer. 15428196
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H63250.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1458-03-3
Summenformel C6H6ClN3O2
Molekulargewicht (g/mol) 187.58
MDL-Nummer MFCD00834965
InChI-Schlüssel JGAJCAJHSHUPGH-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 2-amino-5-chloropyrazine-3-carboxylate, methyl 3-amino-6-chloro-2-pyrazinecarboxylate, 3-amino-6-chloro-2-pyrazinecarboxylic acid methyl ester, 3-amino-6-chloro-pyrazine-2-carboxylic acid methyl ester, pyrazinecarboxylic acid, 3-amino-6-chloro-, methyl ester, methyl3-amino-6-chloropyrazine-2-carboxylate, ksc524o0p, methyl 2-amino-5-chloro-3-pyrazinylcarboxylate, methyl 3-amino-6-chloro-pyrazine-2-carboxylate, methyl 3-amino-6-chloropyrazinecarboxylate
PubChem CID 824637
IUPAC-Name Methyl 3-Amino-6-Chlorpyrazin-2-Carboxylat
SMILES COC(=O)C1=NC(Cl)=CN=C1N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl 3-amino-6-chloropyrazine-2-carboxylate
Menge 250 mg
Formelmasse 187.58
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Fest