Learn More
Methyl-3-aminobenzo[b]thiophen-2-carboxylat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15446847
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15446847 1 g 1 Gramm
15456847 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15446847 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H33956.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 35212-85-2 | C10H9NO2S | 207.247 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 35212-85-2
Summenformel C10H9NO2S
Molekulargewicht (g/mol) 207.247
MDL-Nummer MFCD00206744
InChI-Schlüssel VLHHEYMZLXKSQO-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 3-aminobenzo b thiophene-2-carboxylate, benzo b thiophene-2-carboxylic acid, 3-amino-, methyl ester, cbmicro_030710, 2-carbomethoxy-3-aminobenzothiophene, methyl 3-aminobenzothiophene-2-carboxylate, methyl-3-aminobenzothiophene-2-carboxylate, 3-amino-2-methoxycarbonyl-1-benzothiophene, methyl 3-amino-benzo b thiophene-2-carboxylate, methyl 3-azanyl-1-benzothiophene-2-carboxylate, amino-benzo b thiophene-2-carboxylic acid methyl ester
PubChem CID 874720
IUPAC-Name Methyl 3-Amino-1-Benzothiophen-2-Carboxylat
SMILES COC(=O)C1=C(C2=CC=CC=C2S1)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl 3-aminobenzo[b]thiophene-2-carboxylate
Schmelzpunkt 107°C to 108°C
Menge 1 g
Formelmasse 207.25
Reinheit (%) 97%