Learn More
Methyl-3-aminothiophen-2-carboxylat, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11455163
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11455163 5 g 5 Gramm
11465163 25 g 25 Gramm
11475163 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11455163 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A12802.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 22288-78-4 | C6H7NO2S | 157.19 g/mol
Methyl 3-aminothiophene-2-carboxylate is used in the synthesis of 4-nitro and 4-aminothienyl ureas, total synthesis of quinazolinocarboline alkaloids and in preparation of thienopyrimidinone analogs.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Methyl3-aminothiophen-2-carboxylat wird bei der Synthese von4-Nitro- und 4-Aminothienylharnstoffen, der Gesamtsynthese von Chinazolincarbolinalkaloiden und bei der Herstellung von Thienpyrimidinon-Analoga verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 22288-78-4
Summenformel C6H7NO2S
Molekulargewicht (g/mol) 157.19
MDL-Nummer MFCD00009765
InChI-Schlüssel TWEQNZZOOFKOER-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 3-amino-2-thiophenecarboxylate, 3-aminothiophene-2-carboxylic acid methyl ester, 2-thiophenecarboxylic acid, 3-amino-, methyl ester, 3-amino-thiophene-2-carboxylic acid methyl ester, 3-amino-2-thiophenecarboxylic acid methyl ester, methyl 3-amino-2-thiophene carboxylate, methyl-3-amino-thiophene-2-carboxylate, 3-amino-2-carbomethoxythiophene, 3-amino-2-methoxycarbonylthiophene, methyl3-aminothiophene-2-carboxylate
PubChem CID 89652
IUPAC-Name Methyl 3-Aminothiophen-2-Carboxylat
SMILES COC(=O)C1=C(N)C=CS1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl 3-aminothiophene-2-carboxylate
Schmelzpunkt 63°C to 67°C
Siedepunkt 100°C to 102°C (0.1 mmHg)
Menge 5 g
Beilstein 1365614
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 157.19
Reinheit (%) ≥98%