Learn More
Methyl-3-aminothiophen-2-carboxylat, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7020742
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11455163
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A12802.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 22288-78-4 | C6H7NO2S | 157.19 g/mol
Methyl 3-aminothiophene-2-carboxylate is used in the synthesis of 4-nitro and 4-aminothienyl ureas, total synthesis of quinazolinocarboline alkaloids and in preparation of thienopyrimidinone analogs.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Methyl3-aminothiophen-2-carboxylat wird bei der Synthese von4-Nitro- und 4-Aminothienylharnstoffen, der Gesamtsynthese von Chinazolincarbolinalkaloiden und bei der Herstellung von Thienpyrimidinon-Analoga verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 22288-78-4
Summenformel C6H7NO2S
Molekulargewicht (g/mol) 157.19
MDL-Nummer MFCD00009765
InChI-Schlüssel TWEQNZZOOFKOER-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 3-amino-2-thiophenecarboxylate, 3-aminothiophene-2-carboxylic acid methyl ester, 2-thiophenecarboxylic acid, 3-amino-, methyl ester, 3-amino-thiophene-2-carboxylic acid methyl ester, 3-amino-2-thiophenecarboxylic acid methyl ester, methyl 3-amino-2-thiophene carboxylate, methyl-3-amino-thiophene-2-carboxylate, 3-amino-2-carbomethoxythiophene, 3-amino-2-methoxycarbonylthiophene, methyl3-aminothiophene-2-carboxylate
PubChem CID 89652
IUPAC-Name Methyl 3-Aminothiophen-2-Carboxylat
SMILES COC(=O)C1=C(N)C=CS1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl 3-aminothiophene-2-carboxylate
Schmelzpunkt 63°C to 67°C
Siedepunkt 100°C to 102°C (0.1 mmHg)
Menge 5 g
Beilstein 1365614
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 157.19
Reinheit (%) ≥98%