Learn More
Methyl 3-Benzoylpropionat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11494387
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11494387 25 g 25 Gramm
11484387 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11494387 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B20435.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 25333-24-8 | C11H12O3 | 192.214 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
Methyl-3-Benzoylpropionat wird als chemisches und organisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Chloroform.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Von starken Oxidationsmitteln und Säuren fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 25333-24-8
Summenformel C11H12O3
Molekulargewicht (g/mol) 192.214
MDL-Nummer MFCD00014906
InChI-Schlüssel XVRCVKWYKYJEIG-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 3-benzoylpropionate, 3-benzoylpropionic acid methyl ester, propionic acid, 3-benzoyl-, methyl ester, methyl 4-oxo-4-phenylbutyrate, benzenebutanoic acid, gamma-oxo-, methyl ester, benzenebutanoic acid, .gamma.-oxo-, methyl ester, benzenebutanoic acid, g-oxo-, methyl ester, acmc-209gja, methyl3-benzoylpropionate, methyl-3-benzoylpropionate
PubChem CID 141190
IUPAC-Name Methyl 4-Oxo-4-Phenylbutanoat
SMILES COC(=O)CCC(=O)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl 3-benzoylpropionate
Siedepunkt 172°C to 174°C (10 mmHg)
Brechungsindex 1.524
Menge 25 g
Beilstein 2211627
Löslichkeitsinformationen Soluble in Chloroform.
Formelmasse 192.22
Reinheit (%) 98%