Learn More
Methyl3-cyclopentencarboxylat, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15565966 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
15565966 1 g 1 Gramm
15575966 5 g 5 Gramm
2 options
Artikelnummer. 15565966
Marke: Thermo Scientific Acros 457400010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 58101-60-3
Summenformel C7H10O2
Molekulargewicht (g/mol) 126.16
MDL-Nummer MFCD04038661
InChI-Schlüssel CEOILRYKIJRPBZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 3-cyclopentenecarboxylate, methyl cyclopent-3-enecarboxylate, methyl-3-cyclopentene-1-carboxylate, methyl3-cyclopentenecarboxylate, 3-cyclopentene-1-carboxylic acid methyl ester, 3-cyclopentene-1-carboxylic acid, methyl ester, acmc-209m2j, methyl cyclopent-3-ene carboxylate, 4-methoxycarbonyl cyclopent-1-ene, methyl 3-cyclopentene-1-carboxylate
PubChem CID 1514118
IUPAC-Name Methyl-cyclopent-3-en-1-carboxylat
SMILES COC(=O)C1CC=CC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl 3-cyclopentenecarboxylate
Siedepunkt 149.0°C
Flammpunkt 49°C
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 126.16
Reinheit (%) 97%
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Methyl 3-cyclopentenecarboxylate, 97%
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P362-Kontaminierte Kleidung ausziehen.