Learn More
Methyl-3-cyclopropylamino-2-(2,4-dichlor-5-fluorbenzoyl)acrylat, Mikromol™
Beschreibung
Methyl-3-cyclopropylamino-2-(2,4-dichlor-5-fluorbenzoyl)acrylat
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Methyl 3-Cyclopropylamino-2-(2,4-dichloro-5-fluorobenzoyl)acrylate |
| CAS | 105392-26-5 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Methyl 3-Cyclopropylamino-2-(2,4-dichloro-5-fluorobenzoyl)acrylate |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Summenformel | C14 H12 Cl2 F N O3 |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 9001 |
| Synonym | Benzenepropanoic acid, 2,4-dichloro-α-[(cyclopropylamino)methylene]-5-fluoro-β-oxo-, methyl ester, Methyl 3-Cyclopropylamino-2-(2,4-dichloro-5-fluorobenzoyl)acrylate |
| InChI-Formel | InChI=1S/C14H12Cl2FNO3/c1-21-14(20)9(6-18-7-2-3-7)13(19)8-4-12(17)11(16)5-10(8)15/h4-7,18H,2-3H2,1H3 |
| SMILES | COC(=O)C(=CNC1CC1)C(=O)c2cc(F)c(Cl)cc2Cl |
| IUPAC-Name | Methyl-3-(cyclopropylamino)-2-(2,4-dichlor-5-fluorbenzoyl)prop-2-enoat |
| Mehr anzeigen |