Learn More
Methyl-3-Dimethylamino-2-Methylpropionat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11439336
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Packungsgröße:
10 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11439336 10 g 10 Gramm
11449336 50 g 50 Gramm
11459336 250 g 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11439336 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A19034.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 10205-34-2 | C7H16NO2 | 146.21 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10205-34-2
Summenformel C7H16NO2
Molekulargewicht (g/mol) 146.21
MDL-Nummer MFCD00044842
InChI-Schlüssel DDLJXUCYCFDNCA-ZCFIWIBFSA-O
PubChem CID 112023
SMILES COC(=O)[C@H](C)C[NH+](C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl 3-dimethylamino-2-methylpropionate
Siedepunkt 152°C to 154°C
Brechungsindex 1.419
Menge 10 g
Beilstein 1755266
Synonym methyl 3-dimethylamino-2-methylpropanoate, methyl 3-dimethylamino-2-methylpropionate, methyl .beta.-dimethylaminoisobutyrate, methyl beta-dimethylamino isobutyrate, 3-dimethylamino-2-methylpropionic acid methyl ester, 3-dimethylamino-2-methyl-propionic acid methyl ester, propanoic acid,3-dimethylamino-2-methyl-,methyl ester, propanoic acid, 3-dimethylamino-2-methyl-, methyl ester, propanoic acid,3-dimethylamino-2-methyl-, methyl ester
IUPAC-Name [(2R)-3-methoxy-2-methyl-3-oxopropyl]dimethylazanium
Formelmasse 145.2
Reinheit (%) 98%