Learn More
Methyl 3-Ethoxithiophen-2-Carboxylat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11445816
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11445816 5 g 5 Gramm
11435816 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11445816 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B20860.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 139926-22-0 | C8H10O3S | 186.23 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 139926-22-0
Summenformel C8H10O3S
Molekulargewicht (g/mol) 186.23
MDL-Nummer MFCD00102116
InChI-Schlüssel JAGLXKOXARHKBR-UHFFFAOYSA-N
Synonym maybridge1_003754, acmc-1c0r9, methyl-3-ethoxythiophene carboxylate, 3-ethoxy-2-thiophenecarboxylic acid methyl ester, 3-ethoxythiophene-2-carboxylic acid methyl ester, 2,3-ethoxy-thiophene-2-carboxylic acid methyl ester, 2-thiophenecarboxylicacid, 3-ethoxy-, methyl ester
PubChem CID 2777650
IUPAC-Name Methyl-3-ethoxythiophen-2-carboxylat
SMILES CCOC1=C(SC=C1)C(=O)OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl 3-ethoxythiophene-2-carboxylate
Schmelzpunkt 72°C to 74°C
Menge 5 g
Formelmasse 186.23
Reinheit (%) 97%