Learn More
Methyl 3-Hydrazinothiophen-2-Carboxylat, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10222452
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10222452 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
10475122 10 g Bernsteinfarbene Glasflasche 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10222452 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. GK01751DA
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Chemische Identifikatoren
CAS 75681-13-9
Summenformel C6H8N2O2S
Molekulargewicht (g/mol) 172.202
MDL-Nummer MFCD00052080
InChI-Schlüssel RWGYQWWIXLVGDJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 3-hydrazinothiophene-2-carboxylate, 2-thiophenecarboxylicacid, 3-hydrazinyl-, methyl ester, 3-hydrazino-2-thiophenecarboxylic acid methyl ester, 3-hydrazinothiophene-2-carboxylic acid methyl ester, 3-hydrazino thiophene-2-carboxylic acid methyl ester
PubChem CID 2777595
IUPAC-Name Methyl-3-hydrazinylthiophen-2-carboxylat
SMILES COC(=O)C1=C(C=CS1)NN
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl 3-hydrazinothiophene-2-carboxylate
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 172.21
Reinheit (%) 97%