Learn More
Methyl-3-hydroxybenzoat, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Methyl 3-Hydroxybenzoate |
| CAS | 19438-10-9 |
| Summenformel | C8 H8 O3 |
| Menge | 250 g |
| Synonym | Benzoic acid','3-hydroxy-','methyl ester, Benzoic acid','m-hydroxy-','methyl ester (6CI,7CI,8CI), 3-(Methoxycarbonyl)phenol, 3-Carbomethoxyphenol, 3-Hydroxybenzoic acid methyl ester, Methyl 3-hydroxybenzoate, Methyl m-hydroxybenzoate, NSC 40536, m-Carbomethoxyphenol, m-Hydroxybenzoic acid methyl ester |
| InChI-Formel | InChI=1S/C8H8O3/c1-11-8(10)6-3-2-4-7(9)5-6/h2-5,9H,1H3 |
| SMILES | COC(=O)c1cccc(O)c1 |
| IUPAC-Name | Methyl 3-Hydroxybenzoat |
| Molekulargewicht (g/mol) | 152.15 |
| Formelmasse | 152.0473 |