Learn More
Methyl-3-hydroxyisothiazol-5-Carboxylat, TRC
Artikelnummer. 30480255
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mg
Packungsgröße:
500 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30480255 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30480255 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM312690500MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl-3-hydroxyisothiazole-5-carboxylate
CAS 100241-89-2
Summenformel C5 H5 N O3 S
Menge 500 mg
InChI-Formel InChI=1S/C5H5NO3S/c1-9-5(8)3-2-4(7)6-10-3/h2H,1H3,(H,6,7)
SMILES COC(=O)c1cc(O)ns1
IUPAC-Name Methyl3-Hydroxy-1,2-Thiazol-5-Carboxylat
Molekulargewicht (g/mol) 159.16
Formelmasse 158.999