Learn More
Methyl-3-Hydroxyisoxazol-5-carboxylat, TRC
Artikelnummer. 30467475
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30467475 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30467475 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM3127001G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl 3-Hydroxyisoxazole-5-carboxylate
CAS 10068-07-2
Summenformel C5 H5 N O4
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C5H5NO4/c1-9-5(8)3-2-4(7)6-10-3/h2H,1H3,(H,6,7)
SMILES COC(=O)c1onc(O)c1
IUPAC-Name Methyl-3-hydroxy-1,2-oxazol-5-carboxylat
Molekulargewicht (g/mol) 143.1
Formelmasse 143.0219