Learn More
Methyl-3-Hydroxyisoxazol-5-carboxylat, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Methyl 3-Hydroxyisoxazole-5-carboxylate |
| CAS | 10068-07-2 |
| Summenformel | C5 H5 N O4 |
| Menge | 2 g |
| InChI-Formel | InChI=1S/C5H5NO4/c1-9-5(8)3-2-4(7)6-10-3/h2H,1H3,(H,6,7) |
| SMILES | COC(=O)c1onc(O)c1 |
| IUPAC-Name | Methyl-3-hydroxy-1,2-oxazol-5-carboxylat |
| Molekulargewicht (g/mol) | 143.1 |
| Formelmasse | 143.0219 |