Learn More
Methyl 3-isocyanatobenzoate, 97%, Maybridge™
Artikelnummer. 10075752
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
10 g
Verpackung:
Amber Glass Bottle
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 10075752
Marke: Thermo Scientific Maybridge AC31920DA
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Chemische Identifikatoren
CAS 41221-47-0
Summenformel C9H7NO3
Molekulargewicht (g/mol) 177.16
MDL-Nummer MFCD00037077
InChI-Schlüssel WBGWGERFPSYHDT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-carbomethoxyphenyl isocyanate, 3-isocyanatobenzoic acid methyl ester, benzoic acid, 3-isocyanato-, methyl ester, 3-methoxycarbonyl phenyl isocyanate, acmc-20akh8, methyl-3-isocyanatobenzoate, 3-carbomethoxyphenylisocyanate, methyl 3-isocyanatobenzoate, 3-isocyanato-benzoic acid methyl ester, m-methoxycarbonylphenyl isocyanate
PubChem CID 2733366
IUPAC-Name Methyl 3-Isocyanatobenzoat
SMILES COC(=O)C1=CC=CC(=C1)N=C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl 3-isocyanatobenzoate
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Amber Glass Bottle
Menge 1 g
Formelmasse 177.16