Learn More
Methyl-3-Methoxithiophen-2-Carboxylat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11448987
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11448987 1 g 1 Gramm
11458987 5 g 5 Gramm
11468987 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11448987 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B20586.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 21-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 62353-75-7 | C7H8O3S | 172.20 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 62353-75-7
Summenformel C7H8O3S
Molekulargewicht (g/mol) 172.20
MDL-Nummer MFCD00102115
InChI-Schlüssel MWADWXJPBMFRGL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methoxy-2-thiophenecarboxylic acid methyl ester, acmc-20abea, methyl 3-methoxythiophene carboxylate, methyl 3-methoxy-2-thiophenecarboxylate, 2-thiophenecarboxylicacid,3-methoxy-,methyl ester, 3-methoxythiophene-2-carboxylic acid methyl ester
PubChem CID 701637
IUPAC-Name Methyl-3-methoxythiophen-2-carboxylat
SMILES COC(=O)C1=C(OC)C=CS1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl 3-methoxythiophene-2-carboxylate
Schmelzpunkt 60°C to 63°C
Menge 1 g
Formelmasse 172.2
Reinheit (%) 97%