missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Methyl3-methyl-2-furoat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals

Artikelnummer. p-7080825
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
10 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
10 Gramm
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11498813 5 g 5 Gramm
11408820 10 g 10 Gramm
11408823 25 g 25 Gramm
11418823 100 g 100 Gramm
4 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 11498813

Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A10541.06

Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

CAS: 6141-57-7 | C7H8O3 | 140.14 g/mol

Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.

Anwendungen
Methyl-3-methyl-2-furoat ist ein wichtiger Rohstoff für die organische Synthese, Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffe. Es ist eine flüchtige Substanz im nicht fermentierten Apfeltrester.

Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.

Hinweise
An einem kühlen und trockenen Ort lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 6141-57-7
Summenformel C7H8O3
Molekulargewicht (g/mol) 140.14
MDL-Nummer MFCD00014110
InChI-Schlüssel AQQYRDKMXXSIMP-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 3-methyl-2-furoate, methyl 3-methylfuroate, methyl 3-methyl-2-furancarboxylate, furancarboxylic acid, methyl-, methyl ester, 3-methyl-2-furancarboxylic acid methyl ester, 3-methyl-furan-2-carboxylic acid methyl ester, 2-furoic acid, 3-methyl-, methyl ester, acmc-20a9f6, methyl-3-methyl-2-furoate, 2-furancarboxylic acid, 3-methyl-, methyl ester
PubChem CID 350231
IUPAC-Name Methyl 3-Methylfuran-2-Carboxylat
SMILES COC(=O)C1=C(C)C=CO1

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Methyl 3-methyl-2-furoate
Schmelzpunkt 33°C to 37°C
Siedepunkt 60°C (1 mmHg)
Flammpunkt 82°C (180°F)
Menge 5 g
Beilstein 116835
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 140.14
Reinheit (%) 98%

RUO – Nur für Forschungszwecke

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.