Learn More
Methyl3-Nitroisonicotinat, TRC
Artikelnummer. 30240605
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
250 mg
500 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
250 Milligramm
500 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30240605 250 mg 250 Milligramm
30240555 100 mg 100 Milligramm
30240956 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30240605 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM340050250MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 103698-10-8
Summenformel C7H6N2O4
Molekulargewicht (g/mol) 182.13
Synonym Methyl 3-Nitropyridine-4-carboxylate;
IUPAC-Name Methyl3-Nitropyridin-4-Carboxylat
SMILES COC(=O)c1ccncc1[N+](=O)[O-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl 3-Nitroisonicotinate
Menge 250 mg
InChI-Formel InChI=1S/C7H6N2O4/c1-13-7(10)5-2-3-8-4-6(5)9(11)12/h2-4H,1H3
Formelmasse 182.0328