Learn More
Methyl3-Nitroisonicotinat, TRC
Artikelnummer. 30240956
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
250 mg
500 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
250 Milligramm
500 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30240956 500 mg 500 Milligramm
30240555 100 mg 100 Milligramm
30240605 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30240956 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM340050500MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Consulta la politica di reso
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 103698-10-8
Summenformel C7H6N2O4
Molekulargewicht (g/mol) 182.13
Synonym Methyl 3-Nitropyridine-4-carboxylate;
IUPAC-Name Methyl3-Nitropyridin-4-Carboxylat
SMILES COC(=O)c1ccncc1[N+](=O)[O-]
Specifica
Chemischer Name oder Material Methyl 3-Nitroisonicotinate
Menge 500 mg
InChI-Formel InChI=1S/C7H6N2O4/c1-13-7(10)5-2-3-8-4-6(5)9(11)12/h2-4H,1H3
Formelmasse 182.0328
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.