missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Methyl-3-O-Benzyl-D-glycerat, TRC

Artikelnummer. 30475631
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30475631 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30475631 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM2899001G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Methyl 3-O-Benzyl-D-glycerate
CAS 209907-54-0
Summenformel C11 H14 O4
Menge 1 g
Synonym Propanoic acid, 2-hydroxy-3-(phenylmethoxy)-, methyl ester, (2R)-, (R)-3-[(Benzyl)oxy]-2-hydroxypropionic acid methyl ester, (R)-Methyl 3-(benzyloxy)-2-hydroxypropanoate, Methyl (R)-3-benzyloxy-2-hydroxypropionate, (2R)-3-(Benzyloxy)-2-hydroxypropanoic acid methyl ester
InChI-Formel InChI=1S/C11H14O4/c1-14-11(13)10(12)8-15-7-9-5-3-2-4-6-9/h2-6,10,12H,7-8H2,1H3/t10-/m1/s1
SMILES COC(=O)[C@H](O)COCc1ccccc1
IUPAC-Name Methyl-(2R)-2-hydroxy-3-phenylmethoxypropanoat
Molekulargewicht (g/mol) 210.23
Formelmasse 210.0892
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.