Learn More
Methyl-3-oxo-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazin-6-carboxylat, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15468585
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
5 g
Packungsgröße:
250 Milligramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
15468585 250 mg 250 Milligramm
15458585 5 g 5 Gramm
2 options
Artikelnummer. 15468585
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H33685.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 202195-67-3
Summenformel C10H9NO4
Molekulargewicht (g/mol) 207.19
MDL-Nummer MFCD03036646
InChI-Schlüssel WPGYGHFVLMZWHI-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 3-oxo-3,4-dihydro-2h-1,4-benzoxazine-6-carboxylate, methyl 3-oxo-3,4-dihydro-2h-benzo b 1,4 oxazine-6-carboxylate, methyl 3,4-dihydro-3-oxo-2h-benzo b 1,4 oxazine-6-carboxylate, 2h-1,4-benzoxazine-6-carboxylic acid, 3,4-dihydro-3-oxo-, methyl ester, 3-oxo-3,4-dihydro-2h-benzo 1,4 oxazine-6-carboxylic acid methyl ester, methyl 3-oxo-2,4-dihydro-1,4-benzoxazine-6-carboxylate, methyl 1,4-benzoxazine-3-one-6-carboxylate, 3,4-dihydro-6-methoxycarbonyl-3-oxo-2h-1,4-benzoxazine, methyl-3-oxo-3,4-dihydro-2h-1,4-benzoxazin-6-carboxylate, methyl 3,4-dihydro-3-oxo-2h-1,4-benzoxazine-6-carboxylate
PubChem CID 2974054
IUPAC-Name Methyl 3-Oxo-4H-1,4-Benzoxazin-6-Carboxylat
SMILES COC(=O)C1=CC2=C(OCC(=O)N2)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl 3-oxo-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine-6-carboxylate
Schmelzpunkt 182°C to 184°C
Menge 250 mg
Formelmasse 207.19
Reinheit (%) 97%